(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
(S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
D2193-1G
D2193-5G
TCIAD2193-1GEA
1375
SEK
TCIAD2193-1G
TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0%
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel:
C₆H₁₄N₂ Kokpunkt: 164°C Flampunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00191348 CAS nummer: 132883-44-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH) |