N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2138-25G D2138-500G
TCIAD2138-25GEA 445 SEK
TCIAD2138-25G TCIAD2138-500G
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0%
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
Formel: C₁₄H₂₃NO
Kokpunkt: 176°C
MDL Number: MFCD00134668
CAS nummer: 43141-69-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %