2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2,5-Dimercapto-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride, 2,5-Diaminobenzene-1,4-dithiol dihydrochloride
D2022-25G
D2022-5G
TCIAD2022-25GEA
18800
SEK
TCIAD2022-25G
TCIAD2022-5G
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0%
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂S₂ Smältpunkt: 210°C |
MDL Number:
MFCD00142835 CAS nummer: 75464-52-7 |
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |