Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
3,3-Diethoxyacrylic Acid Ethyl Ester
D2006-25G
D2006-5G
TCIAD2006-25GEA
6750
SEK
TCIAD2006-25G
TCIAD2006-5G
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0%
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate
Formel:
C₉H₁₆O₄ Kokpunkt: 132°C Flampunkt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00012220 CAS nummer: 32002-24-7 EINECS: 250-890-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |