2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0%
Leverantör: TCI
D1946-25ML
D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA
12875
SEK
TCIAD1946-25ML
TCIAD1946-5ML
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formel:
C₇H₁₆O₂ Kokpunkt: 100°C Flampunkt: 85°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00012306 CAS nummer: 24892-49-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |