3-Decen-2-one ≥93.0%
Leverantör: TCI
D1933-25ML D1933-5ML
TCIAD1933-25MLEA 510 SEK
TCIAD1933-25ML TCIAD1933-5ML
3-Decen-2-one ≥93.0%
3-Decen-2-one
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Kokpunkt: 109°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00015700
CAS nummer: 10519-33-2
EINECS: 234-059-0
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 93.0 %