Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Nickel dibutyldithiocarbamate, Nickel(II) Bis(dibutyldithiocarbamate), Dibutyldithiocarbamic Acid Nickel(II) Salt
D1781-25G D1781-500G
TCIAD1781-25GEA 215 SEK
TCIAD1781-25G TCIAD1781-500G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0%
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Formel: C₉H₁₉NS₂
MW: 467,43 g/mol
MDL Number: MFCD00067273
CAS nummer: 13927-77-0
EINECS: 237-696-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %