1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1780-25ML D1780-100ML
TCIAD1780-25MLEA 325 SEK
TCIAD1780-25ML TCIAD1780-100ML
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Formel: C₈H₁₈OSi₂
Kokpunkt: 139°C
Flampunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00014933
CAS nummer: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %