1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D1766-25ML
D1766-500ML
TCIAD1766-25MLEA
215
SEK
TCIAD1766-25ML
TCIAD1766-500ML
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 98,0 GC, T
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formel:
C₉H₂₁N₃ MW: 171.29 g/mol Kokpunkt: 96°C Flampunkt: 100°C |
MDL Number:
MFCD00059773 CAS nummer: 104-19-8 EINECS: 203-183-7 UN: 2922 ADR: 8 II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |