6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
6-(Dimethylamino)hexan-1-ol
D1664-25ML
D1664-5ML
TCIAD1664-25MLEA
1425
SEK
TCIAD1664-25ML
TCIAD1664-5ML
6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0%
6-Dimethylamino-1-hexanol
Formel:
C₈H₁₉NO MW: 145,25 g/mol Kokpunkt: 117°C |
MDL Number:
MFCD00046028 CAS nummer: 1862-07-3 EINECS: 404-680-3 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |