Dihydrolinalool ≥97.0%
Leverantör: TCI
D1592-25ML
D1592-500ML
TCIAD1592-25MLEA
365
SEK
TCIAD1592-25ML
TCIAD1592-500ML
Dihydrolinalool ≥97.0%
Dihydrolinalool
Formel:
C₁₀H₂₀O Kokpunkt: 200°C Flampunkt: 178°C |
MDL Number:
MFCD00059140 CAS nummer: 18479-51-1 EINECS: 242-359-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |