2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
D1537-10G D1537-25G
TCIAD1537-10GEA 1450 SEK
TCIAD1537-10G TCIAD1537-25G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 198°C
Flampunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00023003
CAS nummer: 1746-11-8
EINECS: 217-124-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %