1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1479-1G
D1479-5G
TCIAD1479-1GEA
495
SEK
TCIAD1479-1G
TCIAD1479-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formel:
C₆Br₂F₄ MW: 307,87 g/mol Kokpunkt: 96°C Smältpunkt: 16°C Flampunkt: 99°C |
MDL Number:
MFCD00039209 CAS nummer: 827-08-7 EINECS: 212-564-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |