Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1199-25ML D1199-5ML
TCIAD1199-25MLEA 6025 SEK
TCIAD1199-25ML TCIAD1199-5ML
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0%
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MDL Number: MFCD00038043
CAS nummer: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5