Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: cis-13-Docosenoic Acid Methyl Ester, Methyl Erucate, (Z)-Methyl docos-13-enoate, Erucic Acid Methyl Ester
D1017-25ML D1017-500ML
TCIAD1017-25MLEA 645 SEK
TCIAD1017-25ML TCIAD1017-500ML
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0%
Methyl cis-13-docosenoate
Formel: C₂₃H₄₄O₂
Kokpunkt: 222°C
Flampunkt: 33°C
MDL Number: MFCD00027343
CAS nummer: 1120-34-9
EINECS: 214-305-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 90.0 %