2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0708-10ML D0708-25ML
TCIAD0708-10MLEA 1025 SEK
TCIAD0708-10ML TCIAD0708-25ML
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0%
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokpunkt: 118°C
MDL Number: MFCD00023821
CAS nummer: 766-20-1
EINECS: 212-162-1
UN: 2707
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %