Dichloramine T ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: N,N-Dichloro-p-toluenesulphonamide, p-Toluenesulphondichloramide
D0318-500G D0318-25G
TCIAD0318-500GEA 6350 SEK
TCIAD0318-500G TCIAD0318-25G
Dichloramine T ≥96.0%
Dichloramine T
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
MW: 240.10 g/mol
MDL Number: MFCD00058929
CAS nummer: 473-34-7
EINECS: 207-462-4
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 14,03047
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C