2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D0298-25G D0298-500G
TCIAD0298-25GEA 365 SEK
TCIAD0298-25G TCIAD0298-500G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formel: C₈H₁₉NO₂
Kokpunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00020604
CAS nummer: 140-82-9
EINECS: 205-436-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %