1,4-Cineole ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
C3652-100G C3652-25G
TCIAC3652-100GEA 1450 SEK
TCIAC3652-100G TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0%
1,4-Cineole
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokpunkt: 173°C
Smältpunkt: –46°C
Flampunkt: 47°C
MDL Number: MFCD00209502
CAS nummer: 470-67-7
EINECS: 207-428-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %