Chlorocyclohexyldimethylsilane 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C3608-5G
C3608-25G
TCIAC3608-5GEA
375
SEK
TCIAC3608-5G
TCIAC3608-25G
Chlorocyclohexyldimethylsilane 95,0 GC_ANALYSMETOD
Chlorocyclohexyldimethylsilane
Formel:
C₈H₁₇ClSi MW: 176.76 g/mol Kokpunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00010669 CAS nummer: 71864-47-6 UN: 2987 ADR: 8 II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |