1-Klor-2-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C3533-1G C3533-5G
TCIAC3533-1GEA 735 SEK
TCIAC3533-1G TCIAC3533-5G
1-Klor-2-propanol ≥98.0%
1-Klor-2-propanol
Formel: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Kokpunkt: 132°C
Flampunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00004530
CAS nummer: 127-00-4
UN: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %