3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C3527-1G
C3527-5G
TCIAC3527-1GEA
445
SEK
TCIAC3527-1G
TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formel:
C₉H₁₁ClO Kokpunkt: 114°C |
MDL Number:
MFCD00831102 CAS nummer: 6282-88-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |