Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C3434-5G C3434-25G
TCIAC3434-5GEA 830 SEK
TCIAC3434-5G TCIAC3434-25G
Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane ≥98.0%
Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane
Formel: C₉H₁₁ClSi
MW: 182,72 g/mol
Kokpunkt: 80°C
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00053208
CAS nummer: 17306-05-7
EINECS: 241-333-3
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5419327626fb9344cf511894aa2e3bca0a97635c&vid=5419327626fb9344cf511894aa2e3bca0a97635c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %