2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C3394-250MG
C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA
2700
SEK
TCIAC3394-250MG
TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0%
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Formel:
C₁₅H₁₃Cl₂NS MW: 310,24 g/mol Kokpunkt: 135°C |
MDL Number:
MFCD01247123 CAS nummer: 2765-59-5 EINECS: 220-438-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |