5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 5125 SEK
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Kokpunkt: 66°C
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00042217
CAS nummer: 35852-58-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %