2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3336-1G C3336-5G
TCIAC3336-1GEA 550 SEK
TCIAC3336-1G TCIAC3336-5G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00045092
CAS nummer: 71648-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&vid=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&prid=web&clid=SAPDAM