4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine
C3329-200MG C3329-1G
TCIAC3329-200MGEA 965 SEK
TCIAC3329-200MG TCIAC3329-1G
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0%
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂
MW: 218.68 g/mol
MDL Number: MFCD24464190
CAS nummer: 83799-54-6
UN: 3261
ADR: 8 III