5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
C3317-1G
C3317-5G
TCIAC3317-1GEA
470
SEK
TCIAC3317-1G
TCIAC3317-5G
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0%
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃ClF₄ MW: 198,55 g/mol Flampunkt: 47°C |
MDL Number:
MFCD00060655 CAS nummer: 89634-74-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |