2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C3297-1G
C3297-5G
TCIAC3297-1GEA
430
SEK
TCIAC3297-1G
TCIAC3297-5G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0%
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Kokpunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00042574 CAS nummer: 2965-16-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |