2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C3295-25G C3295-5G
TCIAC3295-25GEA 895 SEK
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0%
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formel: C₄H₃Cl₂NS
MW: 168,0443 g/mol
Smältpunkt: 35°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01073549
CAS nummer: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %