(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3257-5G C3257-25G
TCIAC3257-5GEA 510 SEK
TCIAC3257-5G TCIAC3257-25G
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0%
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane
Formel: C₆H₁₅ClO₂Si
Kokpunkt: 161°C
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00018878
CAS nummer: 2212-10-4
EINECS: 218-657-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&vid=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %