(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C3256-1G
C3256-5G
TCIAC3256-1GEA
215
SEK
TCIAC3256-1G
TCIAC3256-5G
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0%
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane
Formel:
C₄H₁₁ClO₂Si MW: 154.67 g/mol Kokpunkt: 140°C Flampunkt: 55°C |
MDL Number:
MFCD04974117 CAS nummer: 2212-11-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |