4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3245-1G C3245-5G
TCIAC3245-1GEA 805 SEK
TCIAC3245-1G TCIAC3245-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Kokpunkt: 139°C
Smältpunkt: –24°C
Flampunkt: 28°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03453233
CAS nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&vid=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %