Cesium Pivalate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3230-1G C3230-5G
TCIAC3230-1GEA 565 SEK
TCIAC3230-1G TCIAC3230-5G
Cesium Pivalate ≥97.0%
Cesium Pivalate
Formel: C₅H₉CsO₂
Smältpunkt: 348°C
MDL Number: MFCD10567040
CAS nummer: 20442-70-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %