4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C3216-1G
C3216-5G
TCIAC3216-1GEA
375
SEK
TCIAC3216-1G
TCIAC3216-5G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃ClF₄ |
MDL Number:
MFCD00060646 CAS nummer: 32137-20-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |