Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C3191-1G C3191-5G
TCIAC3191-1GEA 550 SEK
TCIAC3191-1G TCIAC3191-5G
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0%
Cyclohexene-1-carbonitrile
Formel: C₇H₉N
Kokpunkt: 74°C
Flampunkt: 83°C
MDL Number: MFCD00013772
CAS nummer: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %