3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
C3190-5G
C3190-25G
TCIAC3190-5GEA
670
SEK
TCIAC3190-5G
TCIAC3190-25G
3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0%
3-Chloro-4-methylanisole
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156.61 g/mol Kokpunkt: 213°C |
MDL Number:
MFCD00087376 CAS nummer: 54788-38-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |