2-Cyclohepten-1-one ≥85.0%
Leverantör: TCI
C3180-1G
C3180-5G
TCIAC3180-1GEA
935
SEK
TCIAC3180-1G
TCIAC3180-5G
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0%
2-Cyclohepten-1-one
Formel:
C₇H₁₀O Kokpunkt: 183°C Flampunkt: 68°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004157 CAS nummer: 1121-66-0 EINECS: 214-334-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |