4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3154-1G C3154-5G
TCIAC3154-1GEA 1175 SEK
TCIAC3154-1G TCIAC3154-5G
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥98.0%
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl
Formel: C₁₉H₂₁N
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: 14°C
MDL Number: MFCD00075144
CAS nummer: 41122-70-7
EINECS: 255-228-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %