(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C3092-5ML
C3092-25ML
TCIAC3092-5MLEA
310
SEK
TCIAC3092-5ML
TCIAC3092-25ML
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0%
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane
Formel:
C₈H₁₉ClO₂Si MW: 210.77 g/mol Kokpunkt: 109°C |
MDL Number:
MFCD05663910 CAS nummer: 13501-76-3 EINECS: 236-828-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |