4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
C3087-5G C3087-25G
TCIAC3087-5GEA 565 SEK
TCIAC3087-5G TCIAC3087-25G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Kokpunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00006083
CAS nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %