2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C3011-25G C3011-5G
TCIAC3011-25GEA 1200 SEK
TCIAC3011-25G TCIAC3011-5G
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Formel: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Kokpunkt: 100°C
Smältpunkt: 18°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039360
CAS nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %