4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
C2968-5G C2968-25G
TCIAC2968-5GEA 645 SEK
TCIAC2968-5G TCIAC2968-25G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Kokpunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00238557
CAS nummer: 6921-66-0
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 96.0 %