3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C2951-1G C2951-5G
TCIAC2951-1GEA 285 SEK
TCIAC2951-1G TCIAC2951-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H3ClF3N
MW: 181,55 g/mol
Flampunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00042227
CAS nummer: 85148-26-1
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %