2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G
C2947-25G
TCIAC2947-5GEA
455
SEK
TCIAC2947-5G
TCIAC2947-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O MW: 196,56 g/mol Kokpunkt: 88°C Flampunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00019995 CAS nummer: 40889-91-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |