4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2932-1G C2932-5G
TCIAC2932-1GEA 750 SEK
TCIAC2932-1G TCIAC2932-5G
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene ≥98.0%
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4500 g/mol
MDL Number: MFCD11226294
CAS nummer: 5446-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&vid=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C