2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0%
Leverantör: TCI
C2908-1G C2908-5G
TCIAC2908-1GEA 645 SEK
TCIAC2908-1G TCIAC2908-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₁₂H₁₄ClFO₂
Kokpunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00020909
CAS nummer: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %