2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2907-5G C2907-25G
TCIAC2907-5GEA 845 SEK
TCIAC2907-5G TCIAC2907-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0%
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Kokpunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00002892
CAS nummer: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %