(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
C2895-5G
C2895-25G
TCIAC2895-5GEA
1125
SEK
TCIAC2895-5G
TCIAC2895-25G
(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0%
(3-Chlorophenyl)acetone
Formel:
C₉H₉ClO Kokpunkt: 99°C |
MDL Number:
MFCD00082872 CAS nummer: 14123-60-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |