4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2760-1G
C2760-5G
TCIAC2760-1GEA
430
SEK
TCIAC2760-1G
TCIAC2760-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O MW: 208.57 Kokpunkt: 54°C |
MDL Number:
MFCD00040722 CAS nummer: 34328-46-6 EINECS: 251-940-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |